Learn More
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile, Mikromol™
Description
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile |
| CAS | 142037-04-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C11 H12 Cl N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)-benzeneacetonitrile, (+/-)-4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)-benzeneacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClNO2/c12-7-10(14)8-15-11-3-1-9(2-4-11)5-6-13/h1-4,10,14H,5,7-8H2 |
| LEDER | OC(CCl)COc1ccc(CC#N)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile |
| Show More |