Läs mer
2-[4-[(3-Chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl]ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-[(3-Chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| CAS | 1232460-26-2 |
| Molekylformel | C19H23ClN2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2O/c20-18-8-4-7-17(15-18)19(16-5-2-1-3-6-16)22-11-9-21(10-12-22)13-14-23/h1-8,15,19,23H,9-14H2 |
| LEDER | OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3cccc(Cl)c3 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(3-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.85 |
| Formel vikt | 330.1499 |