missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[4-[3-[(EZ)-2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]piperazin-1-yl]ethyl Acetate Dihydrochloride (O-Acetylflupentixol Dihydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 17972216
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972216 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17972216 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0223.170025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-[4-[3-[(EZ)-2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]piperazin-1-yl]ethyl Acetate Dihydrochloride (O-Acetylflupentixol Dihydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material O-Acetylflupentixol Dihydrochloride
CAS 2969-13-3
Analyt- eller komponentnamn O-Acetylflupentixol Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C25 H27 F3 N2 O2 S . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-, 1-acetate, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]-, acetate (ester), dihydrochloride (8CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]-, acetate, dihydrochloride (7CI), Flupentixol Dihydrochloride Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Flupentixol Dihydrochloride Impurity E as Dihydrochloride, Flupentixol Impurity E as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H27F3N2O2S.2ClH/c1-18(31)32-16-15-30-13-11-29(12-14-30)10-4-6-20-21-5-2-3-7-23(21)33-24-9-8-19(17-22(20)24)25(26,27)28;;/h2-3,5-9,17H,4,10-16H2,1H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.CC(=O)OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-namn 2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]piperazin-1-yl]ethyl acetate;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 549.48
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 548.1279 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.