missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Beskrivning
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl)thio)-1H-benzimidazole |
| CAS | 117977-21-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl)thio)-1H-benzimidazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H21 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Rabeprazole Sodium Imp. B (EP), Rabeprazole Imp. B (EP), Rabeprazole USP Related Compound E, Rabeprazole USP RC E, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Related Compound E, Rabeprazole Sodium Impurity B, Rabeprazole Impurity B |
| LEDER | COCCCOc1ccnc(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.45 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?