Läs mer
2-[4-(3-Trifluoromethylphenyl)-1-piperazinyl]propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(3-Trifluoromethylphenyl)-1-piperazinyl]propanol |
| CAS | 40004-29-3 |
| Molekylformel | C13H17F3N2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-(2-Hydroxyethyl)-N'-(3-trifluoromethylphenyl)piperazine, 4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazineethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17F3N2O/c14-13(15,16)11-2-1-3-12(10-11)18-6-4-17(5-7-18)8-9-19/h1-3,10,19H,4-9H2 |
| LEDER | OCCN1CCN(CC1)c2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.28 |
| Formel vikt | 274.1293 |