Läs mer
2-(4,4,5,5-Tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin, 97 %
Produktkod. 10662803 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10662803 1 g Glasflaska 1g
10232572 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662803 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367560010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 191171-55-8 | C12H18BNO2 | 219,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 191171-55-8
Molekylformel C12H18BNO2
Molekylvikt (g/mol) 219.09
MDL-nummer MFCD02179448
InChI-nyckel ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-aminophenylboronic acid pinacol ester, 2-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 2-aminophenylboronicacidpinacolester, 2-aminophenylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-aminophenyl boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2734652
IUPAC-namn 2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 64,0 °C till 70,0 °C
Färg Grädde
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten.
Formel vikt 219.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.