Learn More
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalonitrile (~90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalonitrile |
| CAS | 2246614-97-9 |
| Molekylformel | C14 H15 B N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,6-Dicyanobenzeneboronate Pinacol Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)12-10(8-16)6-5-7-11(12)9-17/h5-7H,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c(cccc2C#N)C#N |
| IUPAC-namn | 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,3-dicarbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.092 |
| Formel vikt | 254.123 |