Läs mer
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-(1-methylethyl)-propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-(1-methylethyl)-propanamide |
| CAS | 1316847-19-4 |
| Molekylformel | C20H22ClNO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-N-isopropyl-2-methylpropanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22ClNO3/c1-13(2)22-19(24)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(23)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3,(H,22,24) |
| LEDER | CC(C)NC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-propan-2-ylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.85 |
| Formel vikt | 359.1288 |