missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetyl Chloride |
| CAS | 776284-33-4 |
| Molekylformel | C21H24Cl2N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24Cl2N2O2/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)25-12-10-24(11-13-25)14-15-27-16-20(23)26/h1-9,21H,10-16H2 |
| LEDER | ClC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.33 |
| Formel vikt | 406.1215 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?