missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl] (S)-(-)-Timolol Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl] (S)-(-)-Timolol Ether |
| CAS | 1391068-18-0 |
| Molekylformel | C19 H31 N7 O4 S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl] (S)-(-)-Timolol Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31N7O4S2/c1-19(2,3)20-12-14(30-18-16(22-32-24-18)26-6-10-28-11-7-26)13-29-17-15(21-31-23-17)25-4-8-27-9-5-25/h14,20H,4-13H2,1-3H3/t14-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)NC[C@@H](COc1nsnc1N2CCOCC2)Oc3nsnc3N4CCOCC4 |
| IUPAC-namn | N-[(2S)-2,3-bis[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propyl]-2-methylpropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.624 |
| Formel vikt | 485.188 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?