missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-(4-Nitrophenyl)butan-2-ylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-(4-Nitrophenyl)butan-2-ylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O4.ClH/c1-14(3-4-15-5-9-17(10-6-15)21(23)24)20-13-19(22)16-7-11-18(25-2)12-8-16;/h5-12,14,19-20,22H,3-4,13H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 380.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?