missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-d4, CDN

Produktkod. 30318583
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318583 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318583 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND69940.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4
CAS 1219799-32-2
Molekylformel C12 2H4 H3 Cl3
Kvantitet 0.01 g
Synonym 2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4, 2',3',5',6'-D4-2,4,4'-TrCB, PCB 28-d4, 2,4,4'-Trichloro-1,1'-biphenyl-2',3',5',6'-d4, 2,4,4'-PCB D4, 2,4,4'-TriCB-d4, 2,4,4'-TriCB-d4, 2,4,4'-TriCB-d4, 2,4,4'-TriCB-d4, 2,4,4'-TriCB-d4, 2,4,4'-TriCB-d4, 2,4,4'-TriCB-d4, 2,4,4'-TriCB-d4
InChI formel InChI=1 S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Cl)c2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-namn 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,4-dichlorophenyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 261.57
Formel vikt 259.9864 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.