Läs mer
2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-d4, TRC
Produktkod. 30454421
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30454421 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30454421 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77403610MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4
CAS 1219799-32-2
Molekylformel C12 2H4 H3 Cl3
Kvantitet 10 mg
Synonym 2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4, 2',3',5',6'-D4-2,4,4'-TrCB, PCB 28-d4, 2,4,4'-Trichloro-1,1'-biphenyl-2',3',5',6'-d4, 2,4,4'-PCB D4, 2,4,4'-Trichlorobiphenyl D4, 2',4,4'-Trichlorobiphenyl-d4, 4,2',4'-Trichloro-1,1'-biphenyl-2,3,5,6-d4, 4,2',4'-Trichlorobiphenyl-d4, CB 28-d4, K 28 D4, PCB 28 D4, 2,4,4'-TriCB-d4
InChI formel InChI=1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7H/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)c2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-namn 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,4-dichlorophenyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 261.57
Formel vikt 259.9864
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.