Läs mer
2,4,4'-Trichlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 28 |
| CAS | 7012-37-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H7 Cl3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl','2,4,4'-trichloro-, Biphenyl','2,4,4'-trichloro- (7CI), 2,4,4'-Trichloro-1,1'-biphenyl, 2,4,4'-PCB, 2,4,4'-Trichlorobiphenyl, 2',4,4'-Trichlorobiphenyl, 4,2',4'-Trichloro-1,1'-biphenyl, 4,2',4'-Trichlorobiphenyl, CB 28, K 28, PCB 28, 2,4,4'-TriCB |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7H |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-1-(4-chlorophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.54 |
| Visa mer |