Läs mer
2,4,4-Trimethyl-1-pentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,4-Trimethyl-1-pentanol |
| CAS | 16325-63-6 |
| Molekylformel | C8H18O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | NSC 24283 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h7,9H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(CO)CC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2,4,4-trimethylpentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vikt | 130.1358 |