Läs mer
2,4,4-Trimethyl-1-pentene, 99%
Produktkod. 11489626
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489626 100 g 100g
11479626 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20187.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-39-1 | C8H16 | 112.216 g/mol
2,4,4-trimetyl-1-penten används vid tillverkning av kemikalier, lim, tätningskemikalier, bränslen och bränsletillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2,4,4-trimetyl-1-penten används vid tillverkning av kemikalier, lim, tätningskemikalier, bränslen och bränsletillsatser.
Löslighet
Blandbar med aceton. Delvis löslig i metanol, dietyleter, bensen, kloroform. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibelt med starkt oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-39-1
Molekylformel C8H16
Molekylvikt (g/mol) 112.216
MDL-nummer MFCD00008855
InChI-nyckel FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
PubChem CID 7868
IUPAC-namn 2,4,4-trimetylpent-1-en
LEDER CC(=C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Smältpunkt -94°C
Densitet 0.715
Kokpunkt 101°C to 102°C
Flampunkt −6°C (21°F)
Odör Petrol-like
Brytningsindex 1.4085
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2050
Beilstein 1098309
Löslighetsinformation Miscible with acetone. Partially soluble in methanol,diethyl ether,benzene,chloroform. Immiscible with water.
Formel vikt 112.22
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.