missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline |
| CAS | 1772-43-6 |
| Molekylformel | C6H11NO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Oxazoline','2,4,4-trimethyl- (6CI,7CI,8CI), 4,5-Dihydro-2,4,4-trimethyloxazole, 2,4,4-Trimethyl-1,3-oxazoline, Oxazole','4,5-dihydro-2,4,4-trimethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-5-7-6(2,3)4-8-5/h4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1=NC(C)(C)CO1 |
| IUPAC-namn | 2,4,4-trimethyl-5H-1,3-oxazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.16 |
| Formel vikt | 113.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?