Läs mer
2,4,4-Trimethyl-2-pentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,4-Trimethyl-2-pentanol |
| CAS | 690-37-9 |
| Molekylformel | C8H18O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,1,3,3-Tetramethylbutanol, 2-Hydroxy-2,4,4-trimethylpentane, NSC 904, Neopentyldimethylcarbinol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h9H,6H2,1-5H3 |
| LEDER | OC(C)(CC(C)(C)C)C |
| IUPAC-namn | 2,4,4-trimethylpentan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vikt | 130.14 |