Läs mer
2,4,4-Trimethyl-2-pentene, 97%
Produktkod. 11475656
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475656 100 g 100g
11465656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20773.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-40-4 | C8H16 | 112.216 g/mol
2,4,4-trimetyl-2-penten användes för att studera kinetiken för vätskefashydrering av isooktener på Pd/γ -Al2O3-katalysator i semibatch-reaktor. Det användes i analysen av butenoligomerat producerat över fast och flytande fosforsyra med GC-MS-tekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4,4-trimetyl-2-penten användes för att studera kinetiken för vätskefashydrering av isooktener på Pd/γ -Al2O3-katalysator i semibatch-reaktor. Det användes i analysen av butenoligomerat producerat över fast och flytande fosforsyra med GC-MS-tekniker.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-40-4
Molekylformel C8H16
Molekylvikt (g/mol) 112.216
MDL-nummer MFCD00008902
InChI-nyckel LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
PubChem CID 7869
IUPAC-namn 2,4,4-trimetylpent-2-en
LEDER CC(=CC(C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Smältpunkt -106°C
Densitet 0.72
Kokpunkt 103°C to 105°C
Flampunkt −1°C (29°F)
Brytningsindex 1.416
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3295
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 112.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.