Läs mer
2,4,4-Trimethyl-2-pentene, 98%
Produktkod. 10621263 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10621263 5 mL Glasflaska 5ml
10782581 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10621263 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162630050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-40-4 | C8H16 | 112.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-40-4
Molekylformel C8H16
Molekylvikt (g/mol) 112.21
MDL-nummer MFCD00008902
InChI-nyckel LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
PubChem CID 7869
IUPAC-namn 2,4,4-trimetylpent-2-en
LEDER CC(=CC(C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 4-Trimethyl-2-pentene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -106.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7200g/mL, 0.72
Kokpunkt 104.0°C
Flampunkt 2°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCH=C(CH3)2
Brytningsindex 1.4150 to 1.4170
Kvantitet 5 mL
Beilstein 01, III, 848
Formel vikt 112.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.