Läs mer
2,4,4-trimetylcyklopentanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454367
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454367 1 g 1g
11464367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20425.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4694-12-6 | C8H14O | 126.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4694-12-6
MDL-nummer MFCD00019313
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,4-Trimethylcyclopentanone
Densitet 0.877
Kokpunkt 159°C to 161°C
Flampunkt 43°C (110°F)
Molekylformel C7H16O2
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1224
Synonym propionaldehyde diethyl acetal, propane, 1,1-diethoxy, propanaldiethylacetal, propionaldehyde, diethyl acetal, diethyl propional, propanal diethyl acetal, propionaldehyde diethylacetal, propane,1-diethoxy, propioaldehyde diethylacetal, propioaldehyde diethyl acetal
InChI-nyckel MBNMGGKBGCIEGF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(OCC)OCC
IUPAC-namn 1,1-dietoxipropan
Molekylvikt (g/mol) 132.20
PubChem CID 20858
Formel vikt 126.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.