Läs mer
2,4,4-trimetylpentan-2-amin (2-amino-2,4,4-trimetylpentan; 1,1,3,3-tetrametylbutylamin), Mikromol™
Produktkod. 30050054
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050054 100 mg
1 options
Produktkod. 30050054 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0273.150100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,4,4-trimetylpentan-2-amin (2-amino-2,4,4-trimetylpentan; 1,1,3,3-tetrametylbutylamin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Octylamine
CAS 107-45-9
Analyt- eller komponentnamn tert-Octylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H19 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Pentanamine, 2,4,4-trimethyl-, Butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2,4,4-Trimethyl-2-pentylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, NSC 33852, Primene TOA, tert-Octanamine, tert-Octylamine, 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)N
IUPAC-namn 2,4,4-trimetylpentan-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 129.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 129,1517 g/mol