Läs mer
2-(4,5,6,7-tetrajod-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ättiksyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15430367
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430367 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15430367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64414.MA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19231-60-8 | C10H3I4NO4 | 708.755 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4,5,6,7-Tetraiodo-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetic acid
CAS 19231-60-8
Molekylformel C10H3I4NO4
MDL-nummer MFCD05023065
Kvantitet 10 mg
Synonym n,n-tetraiodo-phthaloyl-glycine, 2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl acetic acid, 2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindolin-2-yl acetic acid, 4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl acetic acid, 4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid, 2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid
InChI-nyckel FLSXICNYHDJIAW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(=O)O)N1C(=O)C2=C(C1=O)C(=C(C(=C2I)I)I)I
IUPAC-namn 2-(4,5,6,7-tetrajodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 708.755
PubChem CID 4462449
Formel vikt 708.75
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.