Läs mer
2,4,5,6-Tetra(9H-carbazol-9-yl)isophthalonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5,6-Tetra(9H-carbazol-9-yl)isophthalonitrile |
| CAS | 1416881-52-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C56H32N6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,4,5,6-Tetra-9H-carbazol-9-yl-1,3-benzenedicarbonitrile, 1,2,3,5-Tetrakis(carbazol-9-yl)-4,6-dicyanobenzene, 2,4,5,6-Tetra(9H-carbazol-9-yl)isophthalonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C56H32N6/c57-33-43-53(59-45-25-9-1-17-35(45)36-18-2-10-26-46(36)59)44(34-58)55(61-49-29-13-5-21-39(49)40-22-6-14-30-50(40)61)56(62-51-31-15-7-23-41(51)42-24-8-16-32-52(42)62)54(43)60-47-27-11-3-19-37(47)38-20-4-12-28-48(38)60/h1-32H |
| LEDER | N#CC1=C(N2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(C#N)=C(N5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57)C(N8C9=CC=CC=C9C%10=CC=CC=C8%10)=C1N%11C%12=CC=CC=C%12C%13=CC=CC=C%11%13 |
| IUPAC-namn | 2,4,5,6-tetra(carbazol-9-yl)benzene-1,3-dicarbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 788.89 |
| Visa mer |