Läs mer
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate, 97%
Produktkod. 11473068
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473068 10 g 10g
11483068 50 g 50g
11493068 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18788.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5392-28-9 | C4H10N6O4S | 238.22 g/mol
Används som mellanprodukt vid framställning av metotrexat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används som mellanprodukt vid framställning av metotrexat.
Löslighet Löslig i vatten
och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5392-28-9
Molekylformel C4H10N6O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.22
MDL-nummer MFCD06408008
InChI-nyckel MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetraamine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid, tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine, sulfate 1:1, pyrimidinetetramine, sulfate, tetraaminopyrimidine sulphate, unii-53qqy0i99m, tetra-aminopyrimidine sulfate
PubChem CID 79358
IUPAC-namn pyrimidin-2,4,5,6-tetramin;svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O.NC1=NC(N)=C(N)C(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3785189
Löslighetsinformation Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 238.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.