Läs mer
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325951
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30325951 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30325951 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17323000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
CAS 5392-28-9
Analyt- eller komponentnamn 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H8 N6 . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
InChI formel InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn pyrimidin-2,4,5,6-tetramin; Svavelsyra
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 238.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 238,0484 g/mol