Läs mer
2,4,5,6-tetraaminopyrimidinsulfat, Mikromol
Description
2,4,5,6-tetraaminopyrimidinsulfat, Mikromol
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate |
| CAS | 5392-28-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H8 N6 . H2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O |
| Show More |