Läs mer
2,4,5,6-tetraaminopyrimidinsulfat, TRC
Produktkod. 30425154
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425154 25 g
30421999 250 g
30424116 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT28394025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5392-28-9
Molekylformel C4 H8 N6 . H2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 238.225
Synonym Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
IUPAC-namn pyrimidin-2,4,5,6-tetramin; Svavelsyra
LEDER Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Formel vikt 238.0484