Läs mer
2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 2000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324822
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324822 1 ml
1 options
Produktkod. 30324822 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011119AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
CAS 877-09-8
Analyt- eller komponentnamn 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C8 H6 Cl4
Koncentration 2000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)4(2)7(11)8(12)6(3)10/h1-2H3
LEDER Cc1c(Cl)c(C)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 1,2,3,5-tetrachloro-4,6-dimethylbenzene
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 243.95
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 241.9224 g/mol