missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)4(2)7(11)8(12)6(3)10/h1-2H3 |
| Formel vikt | 241.9224 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?