Läs mer
2,4,5,6-Tetrachlorophenol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 235.9061 |
| Procent renhet | >95% |