Läs mer
2,4,5,6-Tetrachloropyrimidine, 97%
Produktkod. 10728172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10728172
Brand: Thermo Scientific Acros 333520250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1780-40-1 | C4Cl4N2 | 217.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1780-40-1
Molekylformel C4Cl4N2
Molekylvikt (g/mol) 217.87
MDL-nummer MFCD00006062
InChI-nyckel GVBHCMNXRKOJRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym perchloropyrimidine, pyrimidine, tetrachloro, tetrachloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5,6-tetrachloro, 2,4,5,6-tetrachloro-1,3-pyrimidine, tetrachlorpyrimidin, tetrachloro-pyrimidin, acmc-1bsuq, 2,5,6-tetrachloropyrimidine, 5-23-05-00347 beilstein handbook reference
PubChem CID 15690
IUPAC-namn 2,4,5,6-tetrachloropyrimidine
LEDER C1(=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5,6-Tetrachloropyrimidine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 67°C to 68.5°C
Färg White
Kokpunkt 108°C to 112°C (12.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 25 g
Formel vikt 217.87
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder