Läs mer
2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalonitrile |
| CAS | 2377-81-3 |
| Molekylformel | C8F4N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Tetrafluoroisophthalonitrile, Perfluoroisophthalonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14 |
| LEDER | Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(C#N)c1F |
| IUPAC-namn | 2,4,5,6-tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.09 |
| Formel vikt | 199.9998 |