Läs mer
2,4,5,6-tetrafluorpyrimidin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10873951
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10873951 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10873951 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00196DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
CAS 767-79-3
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C4F4N2
Kvantitet 1 g
Synonym tetrafluoropyrimidine, pyrimidine, tetrafluoro, pyrimidine,tetrafluoro, perfluoropyrimidine
InChI-nyckel KZMWBUVUQLGBBP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(N=C(N=C1F)F)F)F
IUPAC-namn 2,4,5,6-tetrafluorpyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 152.052
PubChem CID 136605
Formel vikt 152.05
Procent renhet 95%