Läs mer
2,4,5,6-Tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5,6-Tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3/c1-2-5-4-8-9-6(5)7-3-1/h4H,1-3H2,(H2,7,8,9) |
| Formel vikt | 123.0796 |