Läs mer
2-(4,5-Dihydro-1h-imidazol-2-yl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4,5-Dihydro-1h-imidazol-2-yl)pyridine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3/c1-2-4-9-7(3-1)8-10-5-6-11-8/h1-4H,5-6H2,(H,10,11) |
| Formel vikt | 147.0796 |