Läs mer
2-(4,5-Dihydro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4,5-Dihydro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol |
| CAS | 5677-75-8 |
| Molekylformel | C5H10N2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c8-5-4-7-3-1-2-6-7/h2,8H,1,3-5H2 |
| LEDER | OCCN1CCC=N1 |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dihydropyrazol-2-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.15 |
| Formel vikt | 114.0793 |