Läs mer
2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid |
| CAS | 73357-18-3 |
| Molekylformel | C10H11NO6 |
| MDL-nummer | MFCD00118466 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(O)CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1[N+]([O-])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.20 |
| Procent renhet | 98% |