Läs mer
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidinsulfat, 94 %
Produktkod. 11499457
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499457 25 g 25g
11409467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21989.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.30 SEK
    490.65 SEK / 25g
    Save 85.65 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 35011-47-3 | C4H9N5O5S | 239,206 g/mol
2,4,5-triamino-6-hydroxipyrimidinsulfat som används som mellanprodukt för syntetisk organisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4,5-Triamino-6-hydroxipyrimidinsulfat som används som mellanprodukt för syntetisk organisk kemi
.
Löslighet
Löslig i DMSO.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35011-47-3
Molekylformel C4H9N5O5S
Molekylvikt (g/mol) 239.206
MDL-nummer MFCD00012785
InChI-nyckel RSKNEEODWFLVFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate, 6-hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulfate, 2,5,6-triaminopyrimidin-4 3h-one sulfate, unii-9sz7zx1h0l, sulfuric acid; triaminopyrimidin-4-ol, 2,5,6-triamino-4-pyrimidinol sulfate, 4 1h-pyrimidinone, 2,5,6-triamino-, sulfate, 2,5,6-triaminopyrimidin-4 1h-one sulphate, 2,5,6-triaminopyrimidin-4-ol sulfate, 9sz7zx1h0l
PubChem CID 296856
IUPAC-namn svavelsyra;2,5,6-triamino-lH-pyrimidin-4-on
LEDER C1(=C(NC(=NC1=O)N)N)N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4621048
Löslighetsinformation Löslig i DMSO.
Formel vikt 239.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.