Läs mer
2,4,5-Tribrom-fenol 1-acetat, TRC
Produktkod. 30457349
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30457349 100 mg
1 options
Produktkod. 30457349 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT897535100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Tribromo-phenol 1-Acetate
CAS 855429-70-8
Molekylformel C8H5Br3O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,4,5-Tribromo-phenol Acetate
InChI formel InChI=1S/C8H5Br3O2/c1-4(12)13-8-3-6(10)5(9)2-7(8)11/h2-3H,1H3
LEDER CC(=O)Oc1cc(Br)c(Br)cc1Br
IUPAC-namn (2,4,5-tribromofenyl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 372.84
Formel vikt 369.784