Läs mer
2,4,5-Tribromoiodobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Tribromoiodobenzene |
| CAS | 366496-32-4 |
| Molekylformel | C6H2Br3I |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Br3I/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H |
| LEDER | Brc1cc(Br)c(I)cc1Br |
| IUPAC-namn | 1,2,4-tribromo-5-iodobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.7 |
| Formel vikt | 437.6751 |