missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4,5-Tribromotoluene, 97+%

Produktkod. 11445603
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445603 1 g 1g
11455603 5 g 5g
11465603 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11445603 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13507.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 3278-88-4 | C7H5Br3 | 328.829 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3278-88-4
Molekylformel C7H5Br3
Molekylvikt (g/mol) 328.829
MDL-nummer MFCD00052984
InChI-nyckel KZZJNNUPNNBCCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-tribromotoluene, benzene, 1,2,4-tribromo-5-methyl, acmc-209upl, 2,4,5-tribrom-toluol, ksc569e9t, benzene,1,2,4-tribromo-5-methyl, 1,2,4-tris bromanyl-5-methyl-benzene
PubChem CID 137875
IUPAC-namn 1,2,4-tribromo-5-methylbenzene
LEDER CC1=CC(=C(C=C1Br)Br)Br

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4,5-Tribromotoluene
Smältpunkt 112°C to 115°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Formel vikt 328.83
Procent renhet ≥97%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.