Läs mer
2,4,5-Tribromotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Tribromotoluene |
| CAS | 3278-88-4 |
| Molekylformel | C7H5Br3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzene','1,2,4-tribromo-5-methyl- (9CI','ACI), 1,2,4-Tribromo-5-methylbenzene (ACI), Toluene','2,4,5-tribromo- (6CI','7CI','8CI), 2,4,5-Tribromotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br3/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(=C(C=C1Br)Br)Br |
| IUPAC-namn | 1,2,4-tribromo-5-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.82 |
| Formel vikt | 325.7941 |