Läs mer
2,4,5-trikloranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11404587
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404587 50 g 50g
11414587 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21113.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 636-30-6 | C6H4Cl3N | 196.455 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 636-30-6
Molekylformel C6H4Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 196.455
MDL-nummer MFCD00007662
InChI-nyckel GUMCAKKKNKYFEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4,5-trichloro, unii-7xkk8s8wo0, aniline, 2,4,5-trichloro, 7xkk8s8wo0, 2,4,5-trichlorophenylamine, ccris 2882, pubchem3213, 2,5-trichloroaniline, aniline,4,5-trichloro, 2,4,5-trichloro aniline
PubChem CID 12487
IUPAC-namn 2,4,5-trikloranilin
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trichloroaniline
Smältpunkt 92°C to 95°C
Kvantitet 50 g
Odör Characteristic
UN-nummer UN2018
Beilstein 879091
Kokpunkt 269°C to 270°C
Formel vikt 196.46
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.