Läs mer
2,4,5-Trichloroaniline, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317572
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30317572 100 mg
1 options
Produktkod. 30317572 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17700200100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trichloroaniline
CAS 636-30-6
Analyt- eller komponentnamn 2,4,5-Trichloroaniline
Frakt skick +20°C
Molekylformel C6 H4 Cl3 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
LEDER Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn 2,4,5-trichloroaniline
Molekylvikt (g/mol) 196.46
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 194.9409 g/mol