Läs mer
2,4,5-Trichloroaniline, TRC
Produktkod. 30137314
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137314 250 g
30005779 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137314 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT774090250G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 636-30-6
Molekylformel C6 H4 Cl3 N
Molekylvikt (g/mol) 196.46
Synonym Benzenamine, 2,4,5-trichloro- (9CI, ACI), 2,4,5-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline, 2,4,5-trichloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,4,5-Trichloraniline, 2,4,5-Trichloro-phenylamine, 2,4,5-Trichloroaniline, NSC 64139
IUPAC-namn 2,4,5-trichloroaniline
LEDER Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trichloroaniline
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
Formel vikt 194.9409