Läs mer
2,4,5-Trichlorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Produktkod. 11443987
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443987 5 g 5g
11453987 25 g 25g
11463987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19390.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15945-07-0 | C6H2Cl4O2S | 279.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15945-07-0
Molekylformel C6H2Cl4O2S
Molekylvikt (g/mol) 279.94
MDL-nummer MFCD00007428
InChI-nyckel WNVVRCKTQSCPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,5-trichloro, unii-7gd5283xix, 2,4,5-trichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,4,5-trichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5174, acmc-1c50t, 2,4,5trichlorophenylsulfonylchloride, 2,5-trichlorobenzenesulfonyl chloride, chloro 2,4,5-trichlorophenyl sulfone
PubChem CID 27575
IUPAC-namn 2,4,5-triklorbensensulfonylklorid
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 67°C to 71°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1112595
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 279.96
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.