Läs mer
2,4,5-Trichlorobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trichlorobenzoic Acid |
| CAS | 50-82-8 |
| Molekylformel | C7H3O2Cl3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl3O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12) |
| LEDER | C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,4,5-trichlorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.45 |
| Formel vikt | 223.9199 |