Läs mer
2,4,5-Trikloronnitrobensen- 13C6, TRC
Produktkod. 30457100
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457100 2.5 mg
30456635 0.5 mg
30452230 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457100 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7743162.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trichloronitrobenzene- 13C6
Molekylformel 13C6 H2 Cl3 N O2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene-13C6, 1,4,5-Trichloro-2-nitrobenzene-13 C6, 2,4,5-Trichloro-1-nitrobenzene- 13C6, 3,4,6-Trichloronitrobenzene- 13 C6
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
LEDER [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
IUPAC-namn 1,2,4-trikloro-5-nitro(1,2,3,4,5,6-13C6) cyklohexa-1,3,5-trien
Molekylvikt (g/mol) 232.4
Formel vikt 230.935