Läs mer
2,4,5-Trikloronbensen, TRC
Produktkod. 30452523
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30452523 5 g
1 options
Produktkod. 30452523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7743105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trichloronitrobenzene
CAS 89-69-0
Molekylformel C6 H2 Cl3 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzene','1,2,4-trichloro-5-nitro-, 1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene, 1,4,5-Trichloro-2-nitrobenzene, 2,4,5-Trichloro-1-nitrobenzene, 2,4,5-Trichloronitrobenzene, 3,4,6-Trichloronitrobenzene, NSC 50660, NSC 56980, NSC 60975
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
LEDER [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn 1,2,4-trikloro-5-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 226.44
Formel vikt 224.9151